Learn More
BRAND™ Placa Petri de vidrio sodocálcico
Código de producto. 10624552 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
40 mm
60 mm
80 mm
100 mm
150 mm
Altura (métrico):
12 mm
15 mm
20 mm
25 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Altura (métrico) Tamaño de la unidad
10624552 100 mm 15 mm paquete de 10
10400873 150 mm 25 mm paquete de 10
10019880 40 mm 12 mm paquete de 10
10450293 60 mm 15 mm paquete de 10
10315571 80 mm 15 mm paquete de 10
10039890 100 mm 20 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10624552 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 455742
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Perfectas para aplicaciones de cultivos celulares o microbianos, estas placas de Petri de vidrio sodocálcico ofrecen una excelente calidad de vidrio y fabricación.
  • La tapa y la placa son planas tanto en su interior como en su exterior
  • Libre de burbujas y rayas
  • Bordes cortados pulidos al fuego
  • Adecuados para exposición química a corto plazo
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Vidrio sodocálcico
Forma Redondo
Tipo Placa de Petri
Bordes Bordes cortados pulidos a fuego
Altura (métrico) 15 mm
Diámetro (métrico) 100 mm