Description
- La tapa y la placa son planas tanto en su interior como en su exterior
- Libre de burbujas y rayas
- Bordes cortados pulidos al fuego
- Adecuados para exposición química a corto plazo
Specifications
Specifications
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Tipo | Placa de Petri |
| Bordes | Bordes cortados pulidos a fuego |
| Altura (métrico) | 15 mm |
| Diámetro (métrico) | 80 mm |