Learn More
BRAND™ Pipetas de Pasteur de vidrio sódico-cálcico
Código de producto. 15212699 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
225 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
15212699 225 mm paquete de 1000
1 options
Código de producto. 15212699 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 747720
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Fabricadas con vidrio sódico-cálcico y cumplen con las normas ISO 7712. Las pipetas Pasteur de vidrio sódico-cálcico BRAND™ incluyen una punta capilar extensa y larga que resulta ideal para transferir pequeños volúmenes de soluciones acuosas. El extremo de succión con limitación para un tapón de algodón permite la filtración de pequeñas cantidades.
  • Fabricada con vidrio sódico-cálcico.
  • Cumple con las normas ISO 7712.
  • La punta capilar extensa y larga es ideal para transferir volúmenes pequeños de soluciones acuosas.
  • El extremo de succión con limitación para un tapón de algodón permite la filtración de pequeñas cantidades.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 7712
Diámetro exterior (métrico) 7 mm
Material Vidrio sodocálcico
Cantidad 1000/Paq.
Estilo de punta Capilar
Volumen (métrico) 2 ml
Longitud (métrico) 225 mm
Tipo Pipeta Pasteur