Learn More
Fisherbrand™ Tubo de ensayo sin reborde con pared media de vidrio sodocálcico
Código de producto. 15862265 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
12 mm
16 mm
Longitud (métrico):
75 mm
125 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) unitSize
15862265 16 mm 125 mm paquete de 100
15822265 12 mm 75 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15862265
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricados con vidrio sodocálcico y con paredes medias. Los tubos de ensayo sin reborde con pared media de vidrio sodocálcico Fisherbrand™ son ideales para tareas de mezcla y laboratorio generales.
  • Características: paredes de resistencia media sin borde
  • Para uso en: rendimiento bacteriológico
  • Conforme a: ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 4142
Longitud (métrico) 125 mm
Material Vidrio sodocálcico
Cantidad 100/Paq.
Con reborde No
Diámetro (métrico) 16 mm