Learn More
Fisherbrand™ Tubo de ensayo con reborde con pared fina de vidrio sódico-cálcico
Código de producto. 15852265 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Diámetro (métrico):
10 mm
12 mm
16 mm
24 mm
Longitud (métrico):
75 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) unitSize
15852265 16 mm 125 mm paquete de 100
15892255 10 mm 75 mm paquete de 100
15832265 12 mm 100 mm paquete de 100
15872265 16 mm 150 mm paquete de 100
15812265 12 mm 75 mm paquete de 100
15842275 24 mm 150 mm paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15852265
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Fabricados con vidrio sodocálcico y construidos con paredes ligeras. Los tubos de ensayo con reborde con pared ligera de vidrio sodocálcico Fisherbrand™ son ideales para mezclas generales y trabajo de laboratorio.
  • Resiste un calentamiento moderado
  • Peso ligero
  • Conforme a ISO 4142
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 4142
Longitud (métrico) 125 mm
Material Vidrio sodocálcico
Cantidad 100/Paq.
Con reborde
Diámetro (métrico) 16 mm