Learn More
Fisherbrand™ Tubo de ensayo con reborde con pared fina de vidrio sódico-cálcico
Código de producto. 15842275 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
10 mm
12 mm
16 mm
24 mm
Longitud (métrico):
75 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
15842275 24 mm 150 mm paquete de 50
15892255 10 mm 75 mm paquete de 100
15832265 12 mm 100 mm paquete de 100
15852265 16 mm 125 mm paquete de 100
15872265 16 mm 150 mm paquete de 100
15812265 12 mm 75 mm paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Código de producto. 15842275
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.65€
    29.51€ / paquete de 50
    Ahorro 9.14€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
S\u00F3lo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un art\u00EDculo alternativo, se mostrar\u00E1 a continuaci\u00F3n
Fabricados con vidrio sodocálcico y construidos con paredes ligeras. Los tubos de ensayo con reborde con pared ligera de vidrio sodocálcico Fisherbrand™ son ideales para mezclas generales y trabajo de laboratorio.
  • Resiste un calentamiento moderado
  • Peso ligero
  • Conforme a ISO 4142
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 4142
Longitud (métrico) 150 mm
Material Vidrio sodocálcico
Cantidad 50/Paq.
Con reborde Sí
Diámetro (métrico) 24 mm