Learn More
Fisherbrand™ Embudo de vidrio sodocálcico
Código de producto. 11562423 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro del área superior (métrico):
45 mm
50 mm
55mm
60 mm
75mm
100mm
Longitud del tubo (métrico):
45 mm
50 mm
55mm
60 mm
70mm
100mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro del área superior (métrico) Longitud del tubo (métrico) Tamaño de la unidad
11562423 100mm 100mm cada uno
11512423 45 mm 45 mm cada uno
11522423 50 mm 50 mm cada uno
11552423 75mm 70mm cada uno
11532423 55mm 55mm cada uno
11542423 60 mm 60 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 11562423
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Embudo de vidrio plano fabricado con vidrio sodocálcico. El embudo de vidrio sodocálcico Fisherbrand™ es ideal para canalizar líquidos en aplicaciones de laboratorio.
Embudo de vidrio plano fabricado con vidrio sodocálcico.
Especificaciones
Diámetro del área superior (métrico) 100mm
Material Vidrio sodocálcico
Longitud del tubo (métrico) 100mm