Learn More
Fisherbrand™ Tubo de ensayo Durham de vidrio sodocálcico
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosEspecificaciones
Especificaciones
| Descripción | Tubo de ensayo |
| Longitud (métrico) | 35 mm |
| Material | Vidrio sodocálcico |
| Envase | 300 packs |
| Con reborde | No |
| Diámetro (métrico) | 8 mm |
| Tipo de producto | Tubo Durham |