Learn More
Fisherbrand™ Tubo de ensayo Durham de vidrio sodocálcico
Código de producto. 15832275 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
30 mm
35 mm
50 mm
Diámetro (métrico):
6,5 mm
7,5 mm
8 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 300
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
15832275 50 mm 7,5 mm paquete de 1000
15852275 35 mm 8 mm paquete de 300
15822275 30 mm 6,5 mm paquete de 300
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15832275
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Detecta la producción de gas por microorganismos. Los tubos de ensayo Durham de vidrio sodocálcico Fisherbrand™ permiten ver las burbujas de aire que se quedan atrapadas.
  • Se utilizan en microbiología
  • Cargue el tubo Durham con la solución e insértelo bocabajo en un segundo tubo
  • El tubo sin reborde facilita esta tarea
  • Grosor de pared: 0,65mm
Especificaciones
Longitud (métrico) 50 mm
Material Vidrio sodocálcico
Para utilizar con se utilizan en microbiología para detectar la producción de gas por microorganismos
Cantidad 1000/pack
Con reborde No
Diámetro (métrico) 7,5 mm
Tipo de producto Tubo Durham