Descripción
Los tapones Bacti-Caps™ proporcionan un cierre positivo y firme en los tubos de cultivo que permite un intercambio de gas controlado, por lo que son una alternativa más práctica a los tapones de lana de algodón. Adecuados para los tubos de ensayo estándar de cualquier tamaño, se adaptan a los tubos sin reborde y a los de plástico con un diámetro exterior de 13 mm, 16 mm, 19 mm, 25 mm y 38 mm. Las tres aletas flexibles moldeadas en la pared interior de cada tapón garantizan un sellado positivo, incluso cuando hay variaciones menores en el tamaño del tubo. Los tapones Bacti-Caps™ están hechos de plástico virgen químicamente resistente, por lo que no se ven afectados por los medios de cultivo, la mayoría de los ácidos, los álcalis, los alcoholes o los ésteres.
- Fomentan el crecimiento del cultivo
- Codificado con color
- Intercambio de gas controlado
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Tapón a presión |
| Color | Blanco |