Learn More
LevGo™ Hojas de cuchilla de seguridad SmartSlicer™
Código de producto. 15316558
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
L
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15316558 Pequeño paquete de 100
15326558 L paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15316558 Proveedor LevGo™ N.º de proveedor 30202
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    30.20€
    24.62€ / paquete de 100
    Ahorro 5.58€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Add to basket
Di no a los objetos punzantes y peligrosos. SmartSlicer™ Las hojas de afeitar de seguridad no rayan las superficies al cortar geles de agarosa.
  • Corte limpiamente geles de agarosa* directamente sobre la caja de luz sin rayar la superficie.
  • Ideal para cortar tejidos blandos y materia vegetal.
  • Ajuste el tamaño requerido simplemente cortando con tijeras.
  • Disponible en dos tamaños y fabricado en el USA de grado alimenticio PET .
  • Se suministra en paquetes de 100
Specifications
Material de la hoja PET para uso alimentario
Tipo de producto Hoja de cuchilla
Para utilizar con (aplicación) Corte geles de agarosa, tejidos blandos y material vegetal
Tamaño Pequeño
Desechables Un solo uso
Esterilidad No estéril
Grosor (métrico) 0,22 mm
Certificaciones/conformidad Para productos alimenticios
Cantidad 10/paq.
Graduado N.º