Learn More
Thermo Scientific™ Membrana de OI con pretratamiento integrado del sistema de purificación de agua Smart2Pure 12
Código de producto. 11347141 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo de cartucho:
Membrana de ósmosis inversa
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Tipo de cartucho Tamaño de la unidad
11347141 Membrana de ósmosis inversa 1 PCS
1 options
Código de producto. 11347141 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 09.2012
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    575.00€
    527.00€ / paquete de 1
    Ahorro 48.00€
    8% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
  • Membrana de OI con pretratamiento integrado
  • Para su uso con el sistema de purificación de agua Smart2Pure
  • Caudal de 12 l/h
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de cartucho Membrana de ósmosis inversa
Descripción Ósmosis inversa con pretratamiento integrado
Caudal 12 l/h.
Tipo de agua producto Tipo 3
Para utilizar con (aplicación) AA, IC, ICP, tampón estándar
Caudal de OI 12 l/h.
Tipo de producto Pieza de repuesto para el sistema de purificación de agua Smart2Pure