Learn More
Thermo Scientific™ Software de cliente/servidor Smart-Vue™
Automatice la supervisión de los parámetros esenciales del equipo de laboratorio con el software de cliente/servidor Thermo Scientific™ Smart-Vue™ para disfrutar de una mayor tranquilidad.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Smart-Vue es conforme a 21 CFR parte 11, cGxP y SOP.
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
Automatice la supervisión de los parámetros esenciales del equipo de laboratorio con el software de cliente/servidor Thermo Scientific™ Smart-Vue™. Disfrute de la tranquilidad de saber que su trabajo se supervisa por completo ininterrumpidamente mediante la recepción de notificaciones inmediatas incluso cuando no se encuentra en el laboratorio. Este software es una solución Plug & Play con una interfaz intuitiva.
Simplicidad inteligente mediante la configuración Plug & Play
  • Asistente de instalación para simplificar el proceso paso a paso
  • El protocolo de detección de servicios (SDP) permite que cada módulo envíe una señal al receptor, lo que identifica la ruta de comunicación más eficaz según la intensidad de la señal de radiofrecuencia
  • El módulo establece automáticamente una nueva ruta hasta el receptor en caso de no haber comunicación durante un periodo de 6 horas
  • Sistema de copia de seguridad con capacidad de memoria de hasta 3000 puntos con alimentación ininterrumpida para el registro de datos continuo
Panel intuitivo
  • Uso diario simplificado
  • Exportación de informes con un solo clic en formatos de Microsoft™ Excel™, Word™ o Adobe™ PDF
  • Creación de gráficos flexible para resumir los datos de uno o varios sensores
  • Representación visual de la intensidad de la señal de radiofrecuencia de conformidad con QoS según la monitorización de cada módulo
Trazabilidad y seguridad de los datos
  • Niveles de acceso de usuario seguros y personalizados
  • Seguimientos de auditoría
  • Alarmas archivadas
  • Protección mediante contraseña
  • Transmisión digital y copias de seguridad de datos protegidas
Numerosas posibilidades de configuración
  • Combinación de tecnologías de radiofrecuencia y red TCP/IP
  • Uso compartido de los datos del equipo en toda la red de forma instantánea
  • Descarga de un sencillo complemento para visualizar los datos del equipo en cualquier estación de trabajo
Compatible con:
Refrigeradores, congeladores, sistemas de almacenamiento de LN2, incubadoras de CO2, salas limpias, áreas de almacenamiento, hornos
Recomendado para:
Ideal para su uso en entornos altamente controlados, como la producción farmacéutica, la biotecnología, los análisis clínicos para fecundación in vitro (IVF), los estudios clínicos y los laboratorios de diagnóstico.
Información para pedidos:
La disponibilidad de los productos Smart-Vue puede variar según el país. Consulte al representante de ventas local para evaluar la solución de monitorización inalámbrica Smart-Vue que mejor se adapte a sus necesidades concretas. Especificaciones, condiciones y precios sujetos a posibles cambios. No todos los productos están disponibles en todos los países.
Especificaciones
Especificaciones
Smart-Vue es conforme a 21 CFR parte 11, cGxP y SOP.
Documentos
Product Certifications
La disponibilidad de los productos Smart-Vue puede variar según el país. Consulte con el representante de ventas local para evaluar la solución de monitorización inalámbrica Smart-Vue que mejor se adapta a sus necesidades concretas. Especificaciones, condiciones y precios sujetos a posibles cambios. No todos los productos están disponibles en todos los países.