Learn More
RETSCH Molinos de corte modelo SM 100
Código de producto. 15156846 Tienda Retsch Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Para reducción de tamaño, sin metales pesados
Requisitos eléctricos:
220/230 V, 50/60 Hz
400 V/50 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (aplicación) Requisitos eléctricos unitSize
15156846 Para reducción de tamaño, sin metales pesados 220/230 V, 50/60 Hz cada uno
11710785 Para reducción de tamaño, sin metales pesados 400 V/50 Hz cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15156846 Proveedor RETSCH N.º de proveedor 20.727.0010
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Especificaciones
Tipo de producto Molino de corte
Certificaciones/conformidad Certificado CE
Descripción Molino de corte, 1675 x 576 x 700 mm (Al x An x Pr), 220/230 V, 50/60 Hz, modelo SM 100, con convertidor de frecuencia, 1, 500 min-1 de velocidad, rotor de 129,5 mm de diámetro, conexión de alimentación trifásica, potencia de accionamiento de 1,5 kW, accionamiento de motor trifásico, IP 54, tamaño de alimentación < 60 x 80 mm, rotor de sección paralela/rotor de 6 discos
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 700 x 582 x 1675 mm
Requisitos eléctricos 220/230 V, 50/60 Hz
Para utilizar con (aplicación) Para reducción de tamaño, sin metales pesados
Altura (métrico) 1675 mm
Hertz 50/60 Hz
Clasificación IP IP54
Longitud (métrico) 700 mm
Modelo SM 100
Fase Motor de 3 fases
Tensión 220/230 V
Peso (métrico) ∼ 73 kg
Anchura (métrico) 582 mm