Learn More
Fisherbrand™ Soportes para portaobjetos
Código de producto. 11784356 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Caja de archivo
Sin caja de almacenamiento
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
11784356 Sin caja de almacenamiento paquete de 12
11774356 Caja de archivo paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11784356
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.25€
    12.99€ / paquete de 12
    Ahorro 2.26€
    14% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fichas de índice en cada soporte para la referencia y clasificación de portaobjetos
  • Cada soporte acepta cuatro portaobjetos, con tamaño de 3 × 1 pulg o 75 × 25 mm
  • Se suministran con o sin caja de archivo de plástico
  • El conjunto de soporte para portaobjetos incluye soportes de portaobjetos de 127 × 76 mm (12 5 × 3 pulg)
  • Los soportes también se pueden almacenar en la cabina de microportaobjetos Fisherbrand (n.º de cat. 12-588-30)
Especificaciones
El dispositivo tiene Cuatro portaobjetos de microscopio por tarjeta (portaobjetos de 75 x 25 mm de cualquier grosor)
Incluye Sin caja de almacenamiento
Longitud (imperial) 7,62 cm (12,5 pulg.) (soporte para portaobjetos)
Longitud (imperial) del portaobjetos 3 in
Longitud (métrico) 127 mm (soporte para portaobjetos)
Longitud (métrico) del portaobjetos 75 mm
Material Cartón con un bastidor protector de plástico
Tamaño Portaobjetos de 75 x 25 mm de cualquier grosor
Anchura (imperial) 7,62 cm (3 pulg.) (soporte para portaobjetos)
Anchura (imperial) del portaobjetos 1 in
Anchura (métrico) 76 mm (soporte para portaobjetos)
Anchura (métrico) del portaobjetos 25 mm