Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tapones con faldón
Código de producto. 11774598
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Translúcido
Tamaño de la unidad:
20 PCS
Código de producto. Color unitSize
11774598 Translúcido 20 PCS
1 options
Código de producto. 11774598 Proveedor Saint Gobain Life Sciences N.º de proveedor 46701520
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Asegure sus recipientes de vidrio, metal y plástico con estos tapones. Los tapones con faldón están diseñados con un sello doble para mantener seguro el contenido del contenedor.
  • Tapones con faldón plegable en dos partes
  • La sección inferior está moldeada para sujetar el exterior del recipiente y el tapón hueco superior presenta estrías anulares que proporcionan una junta hermética en el borde
  • La sección superior del tapón hueco puede perforarse para extraer el contenido sin quitar el tapón y permanece estanco incluso después de varias perforaciones
  • Resistente a temperaturas altas y bajas, desde los – 60 a los + 250 °C
  • Translúcido
  • Química y biológicamente neutro
  • Con aprobación de FDA/BGA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Tapón con faldón
Color Translúcido
Altura (métrico) Entre 11 y 20,2 mm
Cantidad 20/pack
Intervalo de temperatura (métrico) -60 °C a + 250 °C
Para utilizar con (equipo) 14 a 17,9 mm de diámetro interior Recipientes