Learn More
STEMCELL Technologies SIS3
Beschreibung
- SIS3 (specific inhibitor of SMAD3) is a cell-permeable selective inhibitor of transforming growth factor β1 (TGF-β1)-dependent SMAD3 phosphorylation (IC50 = 3 μM) and SMAD3-mediated cellular signaling (Jinnin et al.) SIS3 has no effect on SMAD2, p38 mitogen-activated protein kinase (MAPK), extracellular signal-regulated kinase (ERK), or phosphoinositide 3-kinases
- Facilitates the production of anterior ectoderm from mouse induced pluripotent stem cells (Oshima et al.)
- Inhibits myofibroblast differentiation of normal human dermal fibroblasts (Jinnin et al.)
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 1009104-85-1 |
| Synonym | Smad3 inhibitor |
| Quantity | 1 mg |
| Molecular Formula | C28H27N3O3 |
| Purity | ≥98% |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?