Learn More
Saint-Gobain Performance Plastics Revestimientos 3D estándar de bioprocesos de un solo uso para tanques cilíndricos
Descripción
- Disponible en tamaños desde 20 L hasta 500 L.
- Construido con una estructura de película multicapa con LLDPE como capa de contacto con el fluido y EVOH como barrera de gas, lo que garantiza la compatibilidad química, la durabilidad y la protección contra la entrada de oxígeno.
- Espesor de la película: 5,0 mil (pared lateral) / 7 mil (parte inferior)
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 20 L |
| Material | LLDPE |
| Tipo de producto | Delineador 3D |
| Para utilizar con (equipo) | Tanque cilíndrico |
| Port Detail | 0 puertos |
| Film Description | Película de 5 capas |
| Tubing Style | Sin tubos |