Learn More
BRAND™ Micropipeta monocanal Transferpette™ pro, ajustable
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30696109 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 μl
10 μl
10 000 μL
100 μl
1000 μl
2.5 μL
20 μl
200 μl
2500 μL
300 μl
50 μl
5000 μl
Color:
Amarillo
Azul
Azul oscuro
Gris claro
Rojo
Verde
Tamaño de la unidad:
cada uno
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Color Tamaño de la unidad
30696109 1000 μl Azul oscuro cada uno
30696132 1 μl Gris claro cada uno
30696125 2.5 μL Gris claro cada uno
30696139 10 μl Gris claro cada uno
30696121 20 μl Gris claro cada uno
30696146 20 μl Amarillo cada uno
30696128 50 μl Amarillo cada uno
30696108 100 μl Amarillo cada uno
30696100 200 μl Amarillo cada uno
30696137 300 μl Verde cada uno
30696129 2500 μL Rojo cada uno
30696123 5000 μl Rojo cada uno
30696104 10 000 μL Azul cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 30696109 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 706880
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Micropipeta ergonómica de un solo canal con apoyo para los dedos ajustable, fácil calibración y diseño duradero y esterilizable en autoclave.
  • Su diseño delgado y su apoyo para los dedos ajustable garantizan que la pipeta se ajuste perfectamente a su mano, haciéndola ergonómica y cómoda de usar, incluso durante largas sesiones de pipeteo.
  • Para mantenerte flexible en todo momento, el Transferpette™ Pro cuenta con dos técnicas de ajuste:
    • Fácil calibración para una calibración permanente sin herramientas
    • Ajuste del usuario para una adaptación rápida y reversible a condiciones cambiantes como temperatura, forma de la punta o propiedades del medio.
  • El Transferpette™ Pro está fabricado con materiales de alta calidad con protección de mostrador incorporada, lo que lo hace robusto y duradero. Es totalmente esterilizable en autoclave (121 °C) y está disponible como pipetas monocanal y multicanal.
Limitaciones de uso:
  • La temperatura de funcionamiento debe estar °entre +15 C y +°40 C (59 °F y 104 °F). Otras temperaturas bajo pedido.
  • Presión de vapor hasta 500 mbar
  • Viscosidad: 260 mPa ·s
  • Para medios viscosos, la velocidad debe ajustarse si es necesario.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Exactitud <±0,6%
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Color Azul oscuro
Desechables Reutilizables
Para utilizar con Punta de pipeta de 50 a 1000 μL
Tipo de agarre Ergonómico
Material Polipropileno
Modelo D-1000
Número de canales 1
Programable No
Esterilidad No estéril
Tipo Pipeta mecánica
Volumen (métrico) 1000 μl
Incluye Certificado de rendimiento, montaje en estante y grasa de silicona
Incrementos 1 μl
Precisión < 0.2% (CV)