Learn More
Simport™ Scientific Recipientes de recogida de orina URISAFE™
Fácil de usar tanto para los pacientes como para el personal de laboratorio
Descripción
Descripción
User-friendly to both patients and laboratory personnel
  • La innovadora tapa cuenta con una gran abertura para facilitar la recogida
  • Un revestimiento de tapón a prueba de fugas garantiza el transporte de las muestras sin salpicaduras
  • Las graduaciones verticales y horizontales permiten una lectura precisa y sencilla, y eliminan la transferencia a un cilindro graduado para la medición de volumen
  • Los recipientes pueden someterse a congelación, descongelación y esterilización con gas EtO sin causar cambios en los materiales o la apariencia física
  • Resistente al ácido clorhídrico
  • Cómodo almacenamiento en el refrigerador con menos espacio desperdiciado
  • Los recipientes están disponibles en tamaños inclinados de 3 y 4 l
  • El frasco de 4 l permite una transferencia limpia y sencilla a los tubos inclinando el contenedor hacia adelante sin levantar