Learn More
Simport™ Scientific Sistema de tinción de portaobjetos EasyDip™
sin valor
Especificaciones
| Material | Plástico acetálico |
|---|---|
| Para utilizar con (aplicación) | Tinciones especiales, cortes congelados y procesos especiales |
| Altura (imperial) | 3,62 in |
| Altura (métrico) | 92 mm |
| Número de portaobjetos | 12 portaobjetos estándar de microscopio |
Descripción
- La gradilla de tinción de portaobjetos vertical admite hasta 12 portaobjetos de microscopio estándar
- La gradilla de tinción se puede usar en el microondas para un secado rápido de los portaobjetos (hasta 120 °C) con limitaciones
- La zona de escritura del portaobjetos se mantiene alejada del líquido de tinción
- Los tarros se pueden unir de forma holgada entre sí
- Fabricados con plástico acetálico que resiste los ataques de la mayoría de los agentes de tinción (excepto el fenol, el yodo o el cloruro férrico)
Especificaciones
| Plástico acetálico | |
| 3,62 in | |
| 12 portaobjetos estándar de microscopio |
| Tinciones especiales, cortes congelados y procesos especiales | |
| 92 mm | |
| 80 ml |