Learn More
Silver diethyldithiocarbamate, ACS, Thermo Scientific™
en la oferta
CAS 1470-61-7
Fórmula molecular C5H10AgNS2
Peso molecular (g/mol) 256.13
Número MDL MFCD00004929
Clave InChI NSVHDIYWJVLAGH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo silver diethyldithiocarbamate, unii-gvn001b86o, agddtc, silver n,n-diethylcarbamodithioate, diethyldithiocarbamic acid, silver salt, diethyl dithio carbamic acid silver salt, silver i diethyldithiocarbamate, silver, diethylcarbamodithioato-ks,ks', ditiocarb silver, silver n,n-diethyldithiocarbamate
PubChem CID 3034078
Nombre IUPAC silver;N,N-diethylcarbamodithioate
SMILES CCN(CC)C(=S)[S-].[Ag+]
Ver más especificaciones
Productos 1
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11381998
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
011898.09
10g
en la oferta
10 g
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
N/A
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descripción
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
1470-61-7
256.13
NSVHDIYWJVLAGH-UHFFFAOYSA-M
3034078
CCN(CC)C(=S)[S-].[Ag+]
C5H10AgNS2
MFCD00004929
silver diethyldithiocarbamate, unii-gvn001b86o, agddtc, silver n,n-diethylcarbamodithioate, diethyldithiocarbamic acid, silver salt, diethyl dithio carbamic acid silver salt, silver i diethyldithiocarbamate, silver, diethylcarbamodithioato-ks,ks', ditiocarb silver, silver n,n-diethyldithiocarbamate
silver;N,N-diethylcarbamodithioate
Especificaciones
Silver diethyldithiocarbamate
1470-61-7
MFCD00004929
It is soluble in water and pyridine.
CCN(CC)C(=S)[S-].[Ag+]
256.13
256.14
Odorless
Yellow to pale brown powder
For analysis ACS
C5H10AgNS2
silver diethyldithiocarbamate, unii-gvn001b86o, agddtc, silver n,n-diethylcarbamodithioate, diethyldithiocarbamic acid, silver salt, diethyl dithio carbamic acid silver salt, silver i diethyldithiocarbamate, silver, diethylcarbamodithioato-ks,ks', ditiocarb silver, silver n,n-diethyldithiocarbamate
NSVHDIYWJVLAGH-UHFFFAOYSA-M
silver;N,N-diethylcarbamodithioate
3034078
ACS
Light sensitive
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 216-003-7
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures