Learn More
Masterflex™ Tubos de silicona
Código de producto. 11755948 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,8 mm
4.8 mm
Diámetro exterior (imperial):
4 mm
0,31 in, 8 mm
Grosor (métrico):
0,8 mm
1,6 mm
Tamaño de la unidad:
7.50 M
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Diámetro exterior (imperial) Grosor (métrico) Tamaño de la unidad
11755948 4.8 mm 0,31 in, 8 mm 1,6 mm 7.50 M
11751179 0,8 mm 4 mm 0,8 mm 7.50 M
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11755948 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 0641103
Fecha estimada de envoi: 04-02-2027
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos tubos para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, aeroespaciales, de alimentación y bebidas, y de laboratorio general. Los tubos de silicona Saint Gobain Performance Plastics™ están curados con peróxido, ofrecen una excelente res
Utilice estos tubos para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, aeroespaciales, de alimentación y bebidas, y de laboratorio general.Los tubos de silicona Saint Gobain Performance Plastics™ están curados con peróxido, ofrecen una excelente resistencia al calor y una baja compresión.
  • Tubos inodoros, no tóxicos y translúcidos
  • El elastómero cumple con la FDA (21 CFR 177.2600) y con los requisitos de la Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP)
  • Fabricados conforme a GMP
  • Esterilizar mediante autoclave o irradiación gamma
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 0,19 in
Diámetro interior (métrico) 4.8 mm
Material Silicona
Diámetro exterior (imperial) 0,31 in, 8 mm
Longitud global (imperial) 24,9 ft
Longitud global (métrico) 7.5 m
Grosor (imperial) 0,06 in
Grosor (métrico) 1,6 mm
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -50 °C
Color Translúcido
Max. Operating Temperature (English) 446 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 230 °C
Tipo de producto Tubos de conducción