Learn More
Fisherbrand™ Tubos de silicona
Código de producto. 10111801 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
1,0 mm
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
6,5 mm
8 mm
9 mm
10,0 mm
12,5 mm
16 mm
Grosor (métrico):
0,75 mm
1,0 mm
1,5 mm
2 mm
2,0 mm
2 mm
2,25 mm
25 mm
Tamaño de la unidad:
10 metros
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Grosor (métrico) Tamaño de la unidad
10111801 3 mm 1,0 mm 10 metros
10430313 1,0 mm 1,0 mm 10 metros
10664372 10,0 mm 2,0 mm 10 metros
10726931 12,5 mm 2,25 mm 10 metros
10727121 16 mm 25 mm 10 metros
10101801 2 mm 1,0 mm 10 metros
10787121 3 mm 0,75 mm 10 metros
10644182 4 mm 1,5 mm 10 metros
10539201 5 mm 1,5 mm 10 metros
11507083 6 mm 1,5 mm 10 metros
10549201 6,5 mm 1,5 mm 10 metros
11527083 8 mm 2 mm 10 metros
10101701 9 mm 2 mm 10 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 10111801
Ahorros en la investigación con células madre
Usar código promocional 28032
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para transferencias de líquidos precisas y fiables de forma consistente.
Disponibles en diferentes diámetros.
Specifications
Diámetro interior (métrico) 3 mm
Longitud global (métrico) 10 m
Grosor (métrico) 1,0 mm