Learn More
Fisherbrand™ Tapones de silicona
Código de producto. 11567652 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diameter (Metric) Bottom:
3mm
6mm
8mm
13mm
17mm
31mm
43mm
49mm
53mm
Cantidad:
1/paq.
10/paq.
2/paq.
20/paq.
50/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 2
paquete de 20
paquete de 50
18 product options available for selection
Product selection table with 18 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diameter (Metric) Bottom Cantidad unitSize
11567652 6mm 50/paq. paquete de 50
11527662 13mm 10/paq. paquete de 10
10131511 13mm 10/paq. paquete de 10
11547662 17mm 10/paq. paquete de 10
10040131 17mm 10/paq. paquete de 10
11517672 31mm 2/paq. paquete de 2
10060141 31mm 2/paq. paquete de 2
10283601 3mm 50/paq. paquete de 50
11537652 3mm 50/paq. paquete de 50
11577672 43mm 1/paq. cada uno
10181841 43mm 1/paq. cada uno
11597672 49mm 1/paq. cada uno
10599561 49mm 1/paq. cada uno
11507682 53mm 1/paq. cada uno
10440693 53mm 1/paq. cada uno
10757311 6mm 50/paq. paquete de 50
11587652 8mm 20/paq. paquete de 20
10213751 8mm 20/paq. paquete de 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 18 options available.
18 options
Código de producto. 11567652
Promociones en material de vidrio
Usar código promocional 28509
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 21-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para pruebas de laboratorio y/o alimentos, enmascaramiento industrial o uso educativo.
  • No tóxico, translúcido
  • Escala de temperatura de 60 °C a 200 °C
  • Alta resistencia eléctrica
  • Resiste a grietas y astillas
  • Alta resistencia a muchos productos químicos, incluido el ozono
Especificaciones
Cantidad 50/paq.
Diameter (Metric) Bottom 6mm
Material Silicona
Tipo de producto Tapón