Learn More
DWK Life Sciences Anillo de sellado de silicona, VMQ
Código de producto. 11747118 Tienda DWK Life Sciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
Entre 11,0 y 13,0 mm
Entre 13,0 y 15,0 mm
Entre 15,0 y 17,0 mm
Entre 17,0 y 19,0 mm
Entre 25,0 y 27,0 mm
Entre 31,0 y 33,0 mm
Entre 5,5 y 6,5 mm
Entre 7,5 y 9,0 mm
Entre 9,0 y 11,0 mm
Tamaño de junta:
GL 14
GL 18
GL 25
GL 32
GL 45
Tamaño de la unidad:
10 PCS
paquete de 10
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Tamaño de junta Tamaño de la unidad
11747118 Entre 5,5 y 6,5 mm GL 14 paquete de 10
11777118 Entre 25,0 y 27,0 mm GL 45 paquete de 10
11831010 Entre 11,0 y 13,0 mm GL 25 10 PCS
11786828 Entre 7,5 y 9,0 mm GL 18 paquete de 10
11338803 Entre 7,5 y 9,0 mm GL 25 10 PCS
11757198 Entre 9,0 y 11,0 mm GL 25 paquete de 10
11777198 Entre 9,0 y 11,0 mm GL 18 paquete de 10
12851054 Entre 13,0 y 15,0 mm GL 32 paquete de 10
13157444 Entre 15,0 y 17,0 mm GL 32 paquete de 10
13118043 Entre 17,0 y 19,0 mm GL 32 paquete de 10
11331485 Entre 31,0 y 33,0 mm GL 45 paquete de 10
11820720 Entre 5,5 y 6,5 mm GL 18 10 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Product Code. 11747118 Supplier DWK Life Sciences Supplier No. 292340606
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.80€
    38.70€ / paquete de 10
    Ahorro 20.10€
    34% Descuento
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
La junta de silicona se utiliza para sellar y fijar tubos roscados con tapones roscados.
El anillo de sellado de silicona coincide con la pieza de conexión roscada y tiene buenas propiedades de sellado. Debido a la capa de PTFE en un lado del anillo de sellado, hay una cierta inercia del material. El orificio incluido permite la inserción de varillas, aceitunas, mangueras, etc. de vidrio.
  • Cubierto de PTFE unido
Specifications
Diámetro interior (métrico) Entre 5,5 y 6,5 mm
Para utilizar con (aplicación) Sellado; conexión de tubos de vidrio; adecuado para tapón de rosca PBT con abertura
Tamaño de junta GL 14
Cantidad 10/Paq.
Tamaño (métrico) Se adapta al D.I. de tubos: Entre 5,5 y 6,5 mm
Diámetro exterior (métrico) 12 mm
Material Silicona (VMQ)