Learn More
Masterflex™ Junta sanitaria de silicona, Tri-Clamp
Código de producto. 11770029 Tienda Masterflex Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
(3/4 pulg.)
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) Tamaño de la unidad
11770029 (3/4 pulg.) paquete de 10
1 options
Código de producto. 11770029 Proveedor Masterflex™ N.º de proveedor 3054800
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.10€
    28.34€ / paquete de 10
    Ahorro 3.76€
    11% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Cole Parmer™ La Junta Sanitaria de Silicona está diseñada para Tri-Clamp™ accesorios de estilo y viene en una amplia variedad de materiales para adaptarse a las necesidades específicas del proceso.
  • Ideal para conectar tubos con el resto del sistema en aplicaciones de uso general y de un solo uso
  • Soluciones de un solo uso de configuración personalizada para minimizar el tiempo de inactividad
  • Todas las juntas cumplen los criterios USDA, 3-A y CGMP
  • Compatible con FDA
  • Todas las juntas de silicona, EPDM, PTFE y Viton™ no contienen ingredientes de origen animal y cumplen con la clase IV de la USP.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA
Diámetro exterior (métrico) (3/4 pulg.)
Material Silicona
Cantidad 10/paquete
Esterilidad No estéril
Tipo Junta
Material del envase Silicona