Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Clase 6 |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 4,8 mm |
| Material | Silicona |
| Diámetro exterior (imperial) | 8 mm |
| Longitud global (métrico) | 1500 cm |
| Grosor (métrico) | 1,6 mm |
| Para utilizar con | Bomba peristáltica |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Color | Translúcido |
| Mostrar más |