Learn More
Fisherbrand™ Tubos para bombas de silicona
Código de producto. 10283361 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
0,5 mm
0,8 mm
1,6 mm
3,2 mm
4,8 mm
6,4 mm
8 mm
9,6 mm
Grosor (métrico):
1,6 mm
2,4 mm
Tamaño de la unidad:
15 metros
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (métrico) Grosor (métrico) Tamaño de la unidad
10283361 3,2 mm 1,6 mm 15 metros
10141841 0,5 mm 1,6 mm 15 metros
10213321 0,8 mm 1,6 mm 15 metros
10631692 1,6 mm 1,6 mm 15 metros
10162031 1,6 mm 2,4 mm 15 metros
10273411 3,2 mm 2,4 mm 15 metros
10172031 4,8 mm 2,4 mm 15 metros
10335111 4,8 mm 1,6 mm 15 metros
10010061 6,4 mm 2,4 mm 15 metros
10707501 6,4 mm 1,6 mm 15 metros
10599201 8 mm 1,6 mm 15 metros
10468582 8 mm 2,4 mm 15 metros
10788061 9,6 mm 2,4 mm 15 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 10283361
Ahorre hasta un 60 % en la manipulación de líquidos
Usar código promocional 28028
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para su uso en el campo de la medicina.
  • Aprobado por la FDA, NWC y BGA.
  • Certificados para la clase USP XXII 6
  • Esterilizables en autoclave a 130 °C en vapor
  • Esterilizables mediante radiación gamma sin afectar a la calidad
  • Su aspecto puede ser opaco o translúcido
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase 6
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (métrico) 3,2 mm
Material Silicona
Longitud global (métrico) 1500 cm
Grosor (métrico) 1,6 mm
Para utilizar con Bomba peristáltica
Cantidad de embalaje 1 unidad
Color Translúcido
Tipo de producto Tubos de bombas