Learn More
Fisherbrand™ Adaptador de pipeta de silicona con válvula de seguridad
Código de producto. 15830043 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Adaptador con válvula de seguridad
Código de producto.
15830043 Adaptador con válvula de seguridad
1 options
Código de producto. 15830043
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para su uso con el controlador de pipetas Accumax.
  • Fabricado con silicona.
  • Con válvula de seguridad para brindar protección contra la penetración de fluidos
  • Ayuda a un pipeteo rápido y preciso
Especificaciones
Tipo Adaptador
Para utilizar con (aplicación) pipeteado preciso
Para utilizar con (equipo) Pipeteador motorizado Accumax
Incluye Válvula de seguridad