Learn More
Fisherbrand Alfombrilla de laboratorio de silicona
Código de producto. 15837944 Tienda Heathrow Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
35 x 60 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (L x An) Tamaño de la unidad
15837944 35 x 60 cm cada uno
1 options
Código de producto. 15837944 Proveedor Fisherbrand N.º de proveedor 120580
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La alfombrilla de laboratorio de silicona Fisherbrand™ es reutilizable, fiable y reversible.
  • Fabricado de silicona de uso alimentario según la FDA.
  • Ideal para todo tipo de laboratorio y áreas más especializadas, como salas frías, salas limpias, salas estériles y zonas donde se requiere una alta esterilidad.
  • Proteja las encimeras de artículos calientes de hasta 200 °C (392 °F).
  • Resistencia química general de sustancias químicas oxidantes moderadas, hidróxido sódico concentrado.
  • No resistente a muchos disolventes, aceites, ácidos concentrados e hidróxido sódico diluido.
  • Lavable con desinfectantes estándar en fregaderos o lavavajillas para facilitar la limpieza para usos repetitivos.
  • Se puede enrollar para un almacenamiento compacto.
  • Esterilizables en autoclave a 121° durante 15 min.
Especificaciones
Tipo de producto Alfombrilla de laboratorio
Material Silicona
Absorbencia No absorbente
Longitud (imperial) 13,8 in
Longitud (métrico) 35 cm
Anchura (imperial) 23,6 in
Anchura (métrico) 60 cm
Dimensiones (L x An) 35 x 60 cm
Desechables Reutilizables
Temperatura máx. (imperial) 392 °F
Temperatura máx. (métrico) 200 °C