Learn More
Elma™ Soporte de silicona, peine lateral
Descripción
- Para sujetar diversos instrumentos, recipientes (por ejemplo, matraces) y piezas de trabajo en el Elmasonic unidad
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 peines |
| Tipo de producto | Soporte |
| Fondo (métrico) | 10 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Fisherbrand Seleccionar, Fisherbrand FÁCIL, Elmasonic PAG, Elmasonic Seleccionar, Elmasonic FÁCIL |
| Altura (métrico) | 45 mm |
| Material | Silicona |
| Anchura (métrico) | 150 mm |