Learn More
Fisherbrand™ Tubos de silicio curado con platino
Código de producto. 11542573 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
3 mm
4 mm
4,5 mm
5 mm
6 mm
7,2 mm
8 mm
9 mm
9,5 mm
12 mm
13 mm
14 mm
14,4 mm
17 mm
22,5 mm
26,5 mm
31,5 mm
Tamaño de la unidad:
10 metros
5 metros
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) unitSize
11542573 14 mm 10 metros
11532563 3 mm 10 metros
11552573 17 mm 10 metros
11562573 22,5 mm 5 metros
11582573 31,5 mm 5 metros
11572573 26,5 mm 5 metros
11552563 4,5 mm 10 metros
11562563 5 mm 10 metros
11572563 6 mm 10 metros
11582563 7,2 mm 10 metros
11592563 8 mm 10 metros
11502573 9 mm 10 metros
11512573 9,5 mm 10 metros
11522573 12 mm 10 metros
11532573 13 mm 10 metros
12951388 14,4 mm 5 metros
11542563 4 mm 10 metros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Código de producto. 11542573
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.73€
    77.15€ / 10 metros
    Ahorro 26.58€
    25% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideales para su uso con bomba peristáltica gracias a su mayor resistencia al desgarro y menor vulnerabilidad a fisuras o daños mecánicos.
  • El tubo no presenta olores ni manchas ni reacciona con cloro.
  • Los tubos curados con platino presentan una mayor nitidez y no amarillean, como ocurre con los materiales curados con peróxido.
  • 60 °IRHD ±5 °C
  • Aprobado por la FDA, BGA y WRC.
  • Intervalo de temperatura: De -60 °C a 200 °C
  • Antiadherente e hidrófobo.
  • Gran resistencia eléctrica y al ozono.
  • Menor cúmulo bacteriológico.
  • Para aplicaciones alimentarias, de laboratorio, farmacéuticas y médicas.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Aprobado por FDA, BGA y WRC
Material Silicona curada con platino
Diámetro exterior (imperial) 14 mm
Grosor (métrico) 2 mm
Para utilizar con (aplicación) Para aplicaciones alimentarias, de laboratorio, farmacéuticas y médicas
Color Translúcido