Descripción
- El tubo no presenta olores ni manchas ni reacciona con cloro.
- Los tubos curados con platino presentan una mayor nitidez y no amarillean, como ocurre con los materiales curados con peróxido.
- 60 °IRHD ±5 °C
- Aprobado por la FDA, BGA y WRC.
- Intervalo de temperatura: De -60 °C a 200 °C
- Antiadherente e hidrófobo.
- Gran resistencia eléctrica y al ozono.
- Menor cúmulo bacteriológico.
- Para aplicaciones alimentarias, de laboratorio, farmacéuticas y médicas.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Aprobado por FDA, BGA y WRC |
| Material | Silicona curada con platino |
| Diámetro exterior (imperial) | 12 mm |
| Grosor (métrico) | 2 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para aplicaciones alimentarias, de laboratorio, farmacéuticas y médicas |
| Color | Translúcido |
Título del producto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?