Learn More
Saint Gobain Life Sciences Anillo de pistón de silicio
Código de producto. 15869272
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Matraz de 2 a 6 l
Matraz de 50 a 500 ml
Matraz de 500 a 2000 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tamaño de la unidad
15869272 Matraz de 50 a 500 ml cada uno
15859312 Matraz de 500 a 2000 ml cada uno
11704608 Matraz de 2 a 6 l paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15869272 Proveedor Saint Gobain Life Sciences N.º de proveedor 161040
Los más vendidos. Grandes descuentos.
Usar código promocional 27997
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Utilice este anillo de pistón para una variedad de aplicaciones. El anillo de pistón de silicona está disponible en una gama completa de configuraciones de junta sólida y dividida.
  • Anillos de pistón de silicona de caucho resistentes para matraces
  • Para aplicaciones de laboratorio generales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Material Silicio
Para utilizar con (equipo) Matraz de 50 a 500 ml
N.° por paquete 1 unidad
Cantidad 1 unidad
Tipo de producto Anillo de pistón