Learn More
Kartell™ Tapones cónicos de silicio
Código de producto. 10641122
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Diám. superior/inferior: 12/9 mm
Diám. superior/inferior: 15/11 mm
Diám. superior/inferior: 16/12 mm
Diám. superior/inferior: 20/14 mm
Diám. superior/inferior: 30/21 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
10641122 Diám. superior/inferior: 16/12 mm paquete de 10
10256911 Diám. superior/inferior: 15/11 mm paquete de 10
10003041 Diám. superior/inferior: 20/14 mm paquete de 10
10737672 Diám. superior/inferior: 30/21 mm paquete de 10
10524631 Diám. superior/inferior: 12/9 mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10641122 Proveedor Kartell™ N.º de proveedor 0380400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.00€
    14.36€ / paquete de 10
    Ahorro 0.64€
    4% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los tapones están hechos de silicio, lo que los hace aptos para aplicaciones relacionadas con alimentos. Los tapones cónicos de silicio Kartell™ están disponibles en una variedad de tamaños para tapar diferentes orificios.
  • Adecuado para su uso en el sector alimentario y de bebidas
  • Tapón cónico
  • Esterilizables en autoclave
  • Disponibles en diversos tamaños
Specifications
Altura (métrico) 20 mm
Cantidad 1/paq.
Tamaño Diám. superior/inferior: 16/12 mm
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Color Natural
Diameter (Metric) Bottom 12mm
Diámetro del área superior (métrico) 16mm
Material Silicona
Tipo de producto Tapón cónico
Forma Cónicos