Learn More
BRAND™ Bureta automática Schilling SILBERBRAND™
Código de producto. 10201931 Tienda Brand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10 ml
15 ml
25 ml
50 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
10201931 25 ml 1 PCS
10313581 15 ml cada uno
10303581 10 ml cada uno
10393621 50 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10201931 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 23756
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    150.00€
    103.74€ / paquete de 1
    Ahorro 46.26€
    30% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
La valoración aproximada se produce soltando el tornillo de micrómetro y utilizando el pulsador. La bureta automática Schilling BRAND™ SILBERBRAND™ incluye un tubo de llenado de PVC, un tubo de descarga de silicona y un frasco de depósito de L
  • Fabricación de AR-GLAS™
  • Límites de error de conformidad con la clase B de la norma DIN EN ISO 385
  • Calibradas para administrar (TD, Ex)
  • Tiras Schellbach
  • Puesta a cero automática
  • El frasco de presión permite un llenado rápido.
  • El tornillo de micrómetro permite una valoración precisa.
Materiales:
  • Tubo de llenado: PVC
  • Tubo de descarga: silicona,
  • Frasco de depósito: PE-LD,
  • Base: PE-HD,
  • Accesorio, gris: Poliamida.
  • Tornillo de micrómetro: latón/PP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacidad (métrico) 25 ml
Material Vidrio de borosilicato
Graduaciones 0,1 ml
Altura (métrico) 620 mm
Incluye Botella de depósito de LDPE, Schellbach Tubo de descarga de silicona a rayas, base de HDPE
Tolerancia ±0,08 ml
Tipo Bureta automática
Class Clase B
Certificaciones/conformidad DIN EN ISO 385