Learn More
SHOWA™ Guantes de nitrilo desechables 7500PF
Código de producto. 16445434
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 90
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
16445434 2XL paquete de 90
16435434 XS paquete de 100
16415434 Pequeño paquete de 100
16405434 Medio paquete de 100
16495424 Grande paquete de 100
16425434 XL paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16445434 Proveedor SHOWA™ N.º de proveedor 7500PF11XXL
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    38.00€
    25.48€ / paquete de 90
    Ahorro 12.52€
    32% Descuento
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes desechables de nitrilo de alta calidad y a un precio competitivo ofrecen una sensación de segunda piel para reducir significativamente la fatiga de las manos.
  • Sin látex, 100 % nitrilo
  • Grado económico
  • Sin polvo
  • El puño enrollado evita que la suciedad entre en el guante
  • La sensación de segunda piel reduce la fatiga de las manos
  • Ideal para aplicaciones industriales como laboratorios, servicios alimentarios, sector farmacéutico, sector aeroespacial, suministros básicos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad FDA 21 CFR 170-199, ASTM Normas D5511 y D5526, ASTM D5511, ASTM D5526
Aplicaciones Industrial, bacteriológico
AQL 1,5
Color Azul
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Latex Free Sí
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tipo de producto Nitrile Gloves
Tamaño 2XL
Grosor (imperial) 4 mil
Grosor (métrico) 0,10 mm
Modelo 7500PF XXL
Longitud (imperial) 9,5 in
Longitud (métrico) 24 cm