Learn More
SHOWA Guantes resistentes a productos químicos con forro azul 690 y puños extendidos
Código de producto. 17831191
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Medio
Grande
XL
Tamaño de la unidad:
10 pares
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17831191 Medio 10 pares
17841191 Grande 10 pares
17851191 XL 10 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17831191 Proveedor SHOWA N.º de proveedor 69008M
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    246.00€
    202.03€ / 10 pares
    Ahorro 43.97€
    17% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
El SHOWA El guante 690 está diseñado para la protección química y proporciona una cobertura total para la mano y el brazo, protegiéndolos eficazmente de productos químicos peligrosos. El guante cuenta con mangas extendidas adheridas que se aseguran con un puño elástico.
  • Cobertura completa
  • Mangas extendidas unidas
  • Cuenta con puños elásticos.
Especificaciones
Chlorinated No
Aplicaciones Industrial, bacteriológico
Color Azul
Latex Free Sí
Material Algodón, Poliéster
Tamaño Medio
Norma EN388 EN388:4121X
EN ISO 374-1 Tipo B
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JKL
EN ISO 374 - 5 Solo hongos, bacterias
Estilo de puño de los guantes Extendido
Revestimiento Revestido