Learn More
SHOWA™ Guante biodegradable monouso, nitrilo, sin polvo
Código de producto. p-6830050
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 90
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
16223142 XS paquete de 100
16203142 Pequeño paquete de 100
16293132 M paquete de 100
16283132 L paquete de 100
16213142 XL paquete de 100
16233142 2XL paquete de 90
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 16223142 Proveedor SHOWA™ N.º de proveedor 6110PF06XS
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Elija un guante desechable que ayude a cumplir con las iniciativas verdes. Los guantes SHOWA 6110PF son completamente biodegradables, sin polvo, y presentan un acabado texturizado que agrega una sensación táctil y un mejor agarre a las condiciones de trab
  • Los guantes verdes son 100 % biodegradables
  • Diseño ergonómico para una sensación de segunda piel
  • Reduce el riesgo de sufrir alergias
  • Aprobado según la Categoría III de la norma EN 374
  • Opción ideal para aplicaciones como laboratorios, trabajos de limpieza, asistencia en el hogar, servicio de alimentos, agricultura y mantenimiento
Compliance
Se pueden solicitar pruebas de datos.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad 21CFR 177.2603, ASTM D5526-12, ASTM D5526
Certificaciones/conformidad (Europa) Reglamento de la EU 425/2016, EN 420, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016/Virus, reglamento de la EU 1935/2004 y 10/2011
Chemotherapeutic Rated No
Aplicaciones Industrial, Laboratorio
AQL 1,5
Color Verde
Desechables Sí
Acabado exterior Sin textura
Finger Thickness (English) 4 mil
Finger Thickness (Metric) 0,10 mm
Uso en laboratorio/sala limpia No
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 3,9 mil
Palm Thickness (Metric) 0,09 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Nitrile Gloves
Tamaño XS
Grosor (imperial) 4 mil
Grosor (métrico) 0,10 mm
Modelo 6110PFXS
Serie 6110PF
Longitud (imperial) 9,5 in
Longitud (métrico) 24,13 cm