Learn More
SHOWA™ Guante biodegradable monouso, nitrilo, sin polvo
Descripción
- Los guantes verdes son 100 % biodegradables
- Diseño ergonómico para una sensación de segunda piel
- Reduce el riesgo de sufrir alergias
- Aprobado según la Categoría III de la norma EN 374
- Opción ideal para aplicaciones como laboratorios, trabajos de limpieza, asistencia en el hogar, servicio de alimentos, agricultura y mantenimiento
Compliance
Se pueden solicitar pruebas de datos.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | FDA 21 CFR 177.2600, ASTM D5526 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | Reglamento de la EU 425/2016, EN 420, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016/Virus, reglamento de la EU 1935/2004 y 10/2011 |
| Chemotherapeutic Rated | No |
| Aplicaciones | Industrial, Laboratorio |
| AQL | 1,5 |
| Color | Verde |
| Desechables | Sí |
| Acabado exterior | Sin textura |
| Finger Thickness (English) | 4 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0,10 mm |
| Mostrar más |