Learn More
Kartell™ Bidones de medición de perfil corto de polipropileno
Código de producto. 15805507
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
500 ml
1000 ml
2000 ml
5000 ml
Graduaciones:
25 ml
50 ml
250 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 12
paquete de 36
paquete de 48
paquete de 60
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Graduaciones Tamaño de la unidad
15805507 1000 ml 50 ml paquete de 48
15895497 500 ml 25 ml paquete de 60
15815507 2000 ml 50 ml paquete de 36
15825507 5000 ml 250 ml paquete de 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 15805507 Supplier Kartell™ Supplier No. 0115700
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    176.00€
    164.08€ / paquete de 48
    Ahorro 11.92€
    6% Descuento
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
Fabricadas en polipropileno altamente translúcido para ofrecer durabilidad, claridad y excelente resistencia química. Los bidones de perfil corto de polipropileno esterilizables en autoclave Kartell™ proporcionan una solución económica y segura para la medición y el vertido de líquidos en el laboratorio.
  • Las graduaciones moldeadas permanentes proporcionan claridad y reproducibilidad
  • Esterilizables en autoclave a 121 °C
  • Muy translúcido, especialmente cuando se llena de líquido
  • El agarre para el pulgar en el asa crea estabilidad y la boquilla antigoteo minimiza el derrame durante el vertido de líquidos
  • Adecuado para productos alimenticios
Specifications
Capacidad (métrico) 1000 ml
Color Translúcido
Formulario Corto
Material Polipropileno
Graduaciones 50 ml
Graduated Sí
Altura (métrico) 131 mm
Diámetro (métrico) 116 mm