Learn More
Labconco™ Estantes para liofilizadores FreeZone™
Código de producto. 15767807 Tienda Labconco Corporation Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Alto
Corto
N.º de estantes:
3
5
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño N.º de estantes Tamaño de la unidad
15767807 Corto 3 cada uno
15777807 Alto 5 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15767807 Proveedor Labconco™ N.º de proveedor 7317100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1440.76€
    1056.52€ / paquete de 1
    Ahorro 384.24€
    26% Descuento
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Capacidad para muestras a granel, placas de microtitulación, viales o frascos de suero para aplicaciones de secado a granel.
  • Tres estantes de aluminio extraíbles con un diámetro de 254 mm (10 pulgadas) con un borde de 6,35 mm (1/4 pulgadas)
  • Los estantes se deslizan en el soporte de acero inoxidable
  • Incluye 3 pies de caucho
  • El diseño permite un espaciado flexible de la altura del estante
  • El estante se puede colocar en el congelador para precongelar la muestra para una carga rápida
  • Diseñado para que quepa dentro de las cámaras de secado (se venden por separado). También disponible: Estantes térmicos que incluyen control de temperatura variable de temperatura ambiente a +40 °C (+104 °F) en los modelos fabricados en 2016 y anteriores y hasta +60 °C (+140 °F) en los modelos de 2017 y posteriores (póngase en contacto con el representante del servicio de atención al cliente de Fisher si desea más información).
Especificaciones
Tipo Product Shelves
Capacidad (métrico) 150 L
N.º de estantes 3
Material Acero inoxidable
Tamaño Corto
Para utilizar con (aplicación) Capacidad para muestras a granel, placas de microtitulación, viales o frascos de suero para aplicaciones de secado a granel
Para utilizar con (equipo) Estufas de secado FreeZone™
Incluye Tres estantes de aluminio con bordes de 1/4 pulg, un soporte de acero inoxidable y tres patas de caucho
Anchura (imperial) 10,4 in
Altura (imperial) 9,8 in
Altura (métrico) 24.9 cm
Longitud (imperial) 10,9 in
Longitud (métrico) 27.7 cm
Peso con embalaje (imperial) 4,5 lb
Peso (imperial) 3,5 lb