Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales Shell de PP transparentes con tapón de PE
Código de producto. 12970941 Tienda Fisherbrand Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
< 1,28/ml
4 ml
5,5 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
12970941 5,5 ml paquete de 100
11561404 < 1,28/ml paquete de 100
12980941 4 ml paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 12970941
Desde productos químicos hasta cromatografía
Usar código promocional 27991
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 19-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Recomendado para HPLC.
  • Los viales Shell y los tapones adecuados también se pueden suministrar como un KIT 2en 1
  • Una práctica y económica combinación de vial/tapón para análisis habituales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vial Shell
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 14,65 mm
Material Polipropileno
Volumen (métrico) 5,5 ml
N.° por paquete 100
Tamaño del tapón 15
Marking Spot No
Altura (métrico) 44,6 mm