Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales Shell de PP transparentes con tapón de PE
Código de producto. 11561404 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
< 1,28/ml
4 ml
5,5 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11561404 < 1,28/ml paquete de 100
12970941 5,5 ml paquete de 100
12980941 4 ml paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11561404
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Recomendado para HPLC.
  • Los viales Shell y los tapones adecuados también se pueden suministrar como un KIT 2en 1
  • Una práctica y económica combinación de vial/tapón para análisis habituales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 8 mm
Material Polipropileno
Volumen (métrico) < 1,28/ml
N.° por paquete 100
Tamaño del tapón 8
Marking Spot No
Altura (métrico) 40 mm