Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales Shell de vidrio ámbar con tapón de PE
Código de producto. 11565914 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
< 2,3/ml
4 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
11565914 < 2,3/ml paquete de 100
10455982 4 ml paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11565914
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Recomendado para HPLC.
  • Los viales Shell y los tapones adecuados también se pueden suministrar como un KIT 2en 1
  • Una práctica y económica combinación de vial/tapón para análisis habituales
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vial Shell
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 11,6 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) < 2,3/ml
Tamaño del tapón 11
Marking Spot No
Altura (métrico) 31,5 mm