Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales con ampolla de 8 mm, vidrio transparente y tapón de PE
Código de producto. 10145424 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
< 1,1/ml
1,4 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10145424 1,4 ml paquete de 100
10306062 < 1,1/ml paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10145424
Cantidad Precio
1 28.20€ / paquete de 100
10 26.80€ / paquete de 100
En stock
Edge
Añadir a la cesta
Incluye 100 viales y 100 tapones con septos previamente montados.
  • ND8
  • Vidrio
  • Transparente
  • Tapón hermético
  • Diafragma con forma de estrella
  • Polietileno
  • Transparente
  • Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que a
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Diámetro exterior (imperial) 8,2 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 1,4 ml
N.° por paquete 100
Tamaño del tapón 8
Marking Spot No
Altura (métrico) 40 mm