Learn More
Fisherbrand™ Kit de viales Shell de 8 mm, vidrio ámbar y tapón de PE
Código de producto. 10506075 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
1 ml
1,4 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
10506075 1,4 ml paquete de 100
10224852 1 ml paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10506075
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Aggiungi al carrello
Incluye 100 viales y 100 tapones con septos previamente montados.
  • ND8
  • Vidrio
  • Ámbar
  • 1 ml
  • Tapón
  • Diafragma con forma de estrella
  • Polietileno
  • Transparente
  • Bandejas de dos compartimentos reutilizables que protegen los viales y tapones al tiempo que almac
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Color Ámbar
Diámetro exterior (imperial) 8,2 mm
Material Vidrio
Volumen (métrico) 1,4 ml
N.° por paquete 100
Tamaño del tapón 8
Marking Spot No
Altura (métrico) 40 mm
Tipo de producto Vidrio hidrolítico (clase I)
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.