Learn More
Fisherbrand™ Corcho comprimido con láminas
Código de producto. 12396447 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Material:
Corcho
Tamaño de la unidad:
paquete de 5
Código de producto. Material Tamaño de la unidad
12396447 Corcho paquete de 5
1 options
Código de producto. 12396447
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    36.91€
    25.98€ / paquete de 5
    Ahorro 10.93€
    29% Descuento
Fecha estimada de envoi: 23-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Adecuado para trabajos entomológicos.
Lámina comprimida con un grosor de 6 mm
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Para trabajos entomológicos
Cantidad 5/paq.
Tamaño 300 x 300 mm
Material Corcho
Tipo de producto Tabla de propagación de insectos