Learn More
Recipiente para residuos de 10,91 l multifuncional Sharpsguard™ pharmi 11.5
Código de producto. 12302449
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
10,91 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
12302449 10,91 l cada uno
1 options
Código de producto. 12302449 Proveedor Daniels Healthcare N.º de proveedor DD210
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6.39€
    4.65€ / paquete de 1
    Ahorro 1.74€
    27% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Recipiente ideal para residuos farmacéuticos de uso general para la eliminación de residuos médicos en su embalaje original. Sharpsguard™ El contenedor de residuos multiusos pharmi 11.5 de 10,91 l se suministra con la tapa montada.
  • Un contenedor de residuos de uso general ideal para la eliminación de residuos farmacéuticos en su embalaje original, como pastillas sin usar; sin objetos punzantes.
  • Esta próxima evolución del contenedor farmacéutico ofrece una alternativa sostenible hecha de plástico 100% reciclado.
  • Durante su uso, este contenedor se puede colocar de forma segura en uno de los accesorios de punto de uso en el POUDS™ rango
  • El contenedor está destinado a su eliminación por incineración u otro proceso autorizado; diseñado para el envío de residuos categorizados por los códigos EWC: 18-01-09 y 18-02-08
Especificaciones
Capacidad (métrico) 10,91 l
Certificaciones/conformidad BS 7320: 1990, ISO 9002
Tipo de tapón Tapa
Color Azul
Altura (métrico) 285 mm
Longitud (métrico) 176 mm
Tamaño de abertura (métrico) 77 x 45 mm (L x An)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (aplicación) Diseñado para una recogida, transporte y eliminación seguros de los residuos médicos en sus envases originales, es decir, comprimidos o frascos
Material Polipropileno
Tipo de producto Contenedor de residuos